Merck
901724
Sigma-Aldrich
3-((5-Bromopyridin-2-yl)oxy)-5,5-dimethyl-4-(4-(methylsulfonyl)phenyl)furan-2(5H)-one
Synonim(y):
Aryl Halide Chemistry Informer Library Compound X3
Wybierz wielkość
100 MG
646,00 zł
646,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
646,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H16BrNO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
438.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
646,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder or crystals
mp
189-194 °C
grupa funkcyjna
bromo
ester
sulfone
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)(C)c1ccc(cc1)C2=C(C(=O)OC2(C)C)Oc3ncc(cc3)Br
InChI
1S/C18H16BrNO5S/c1-18(2)15(11-4-7-13(8-5-11)26(3,22)23)16(17(21)25-18)24-14-9-6-12(19)10-20-14/h4-10H,1-3H3
Klucz InChI
XCNHDBDVIVAJHX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ten produkt to związek Informer X3 z biblioteki Aryl Halide Chemistry Informer Library opracowanej przez chemików z Merck & Co., Inc. w Kenilworth, NJ, USA, która zawiera 18 cząsteczek podobnych do leków, reprezentatywnych dla tych spotykanych w złożonej syntezie. Sprawdzając nową reakcję pod kątem biblioteki Informer, chemicy mogą bezpośrednio porównywać i analizować sukcesy i niedociągnięcia reakcji w różnych metodach i różnych zespołach badawczych. Może to być również wykorzystane do ułatwienia głębszego rozwoju metody pod kątem wydajności lub użyteczności.
Przestroga
Nie w pełni przetestowane.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Emily B Corcoran et al.
Science (New York, N.Y.), 353(6296), 279-283 (2016-06-25)
Over the past two decades, there have been major developments in transition metal-catalyzed aminations of aryl halides to form anilines, a common structure found in drug agents, natural product isolates, and fine chemicals. Many of these approaches have enabled highly
Thomas J Greshock et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 55(44), 13714-13718 (2016-10-22)
The reactivity of a representative set of 17 organozinc pivalates with 18 polyfunctional druglike electrophiles (informers) in Negishi cross-coupling reactions was evaluated by high-throughput experimentation protocols. The high-fidelity scaleup of successful reactions in parallel enabled the isolation of sufficient material
Peter S Kutchukian et al.
Chemical science, 7(4), 2604-2613 (2016-04-21)
Major new advances in synthetic chemistry methods are typically reported using simple, non-standardized reaction substrates, and reaction failures are rarely documented. This makes the evaluation and choice of a synthetic method difficult. We report a standardized complex molecule diagnostic approach