Merck
901733
Sigma-Aldrich
(R)-2-(5-Bromo-4-(4-chlorobenzyl)-7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydrocyclopenta[b]indol-3-yl)acetic acid
Synonim(y):
Aryl Halide Chemistry Informer Library Compound X7
Wybierz wielkość
100 MG
646,00 zł
646,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
646,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H16BrClFNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
436.70
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
646,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Zastosowanie
Ten produkt to związek Informer X7 z biblioteki Aryl Halide Chemistry Informer Library opracowanej przez chemików z Merck & Co., Inc. w Kenilworth, NJ, USA, która zawiera 18 cząsteczek podobnych do leków, reprezentatywnych dla tych spotykanych w złożonej syntezie. Sprawdzając nową reakcję pod kątem biblioteki Informer, chemicy mogą bezpośrednio porównywać i analizować sukcesy i niedociągnięcia reakcji w różnych metodach i różnych zespołach badawczych. Może to być również wykorzystane do ułatwienia głębszego rozwoju metody pod kątem wydajności lub użyteczności.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Peter S Kutchukian et al.
Chemical science, 7(4), 2604-2613 (2016-04-21)
Major new advances in synthetic chemistry methods are typically reported using simple, non-standardized reaction substrates, and reaction failures are rarely documented. This makes the evaluation and choice of a synthetic method difficult. We report a standardized complex molecule diagnostic approach