Merck
901753
Sigma-Aldrich
(S)-6-Chloro-4-(cyclopropylethynyl)-4-(trifluoromethyl)-1,4-dihydro-2H-benzo[d][1,3]oxazin-2-one
Synonim(y):
Związek X17 z biblioteki informacyjnej chemii halogenków arylu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H9ClF3NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
315.67
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.22
Formularz
powder or crystals
dostępność
available only in USA
mp
135 °C
ciąg SMILES
FC(F)(F)[C@]2(OC(=O)Nc3c2cc(cc3)Cl)C#CC1CC1
InChI
1S/C14H9ClF3NO2/c15-9-3-4-11-10(7-9)13(14(16,17)18,21-12(20)19-11)6-5-8-1-2-8/h3-4,7-8H,1-2H2,(H,19,20)/t13-/m0/s1
Klucz InChI
XPOQHMRABVBWPR-ZDUSSCGKSA-N
Zastosowanie
Ten produkt to związek Informer X17 z biblioteki Aryl Halide Chemistry Informer Library opracowanej przez chemików z Merck & Co., Inc. w Kenilworth, NJ, USA, która zawiera 18 cząsteczek podobnych do leków, reprezentatywnych dla tych spotykanych w złożonej syntezie. Sprawdzając nową reakcję pod kątem biblioteki Informer, chemicy mogą bezpośrednio porównywać i analizować sukcesy i niedociągnięcia reakcji w różnych metodach i różnych zespołach badawczych. Może to być również wykorzystane do ułatwienia głębszego rozwoju metody pod kątem wydajności lub użyteczności.
Przestroga
Nie w pełni przetestowane.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Peter S Kutchukian et al.
Chemical science, 7(4), 2604-2613 (2016-04-21)
Major new advances in synthetic chemistry methods are typically reported using simple, non-standardized reaction substrates, and reaction failures are rarely documented. This makes the evaluation and choice of a synthetic method difficult. We report a standardized complex molecule diagnostic approach