Kluczowe dokumenty
901778
Ethyl 8-bromo-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-benzo[f]imidazo[1,5-a][1,4]diazepine-3-carboxylate
Synonim(y):
Związek X2 z biblioteki informacyjnej chemii halogenków arylu
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder or crystals
mp
190-193 °C
ciąg SMILES
BrC1=CC=C2C(C(N(C)CC3=C(C(OCC)=O)N=CN32)=O)=C1
InChI
1S/C15H14BrN3O3/c1-3-22-15(21)13-12-7-18(2)14(20)10-6-9(16)4-5-11(10)19(12)8-17-13/h4-6,8H,3,7H2,1-2H3
Klucz InChI
NFMFVESVKLVYJR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Przestroga
Inne uwagi
2.Synthesis of Complex Druglike Molecules by the Use of Highly Functionalized Bench-Stable Organozinc Reagents
3.Aryl amination using ligand-free Ni(II) salts and photoredox catalysis 3.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)