Kluczowe dokumenty
901235
TBS-DHG Catalyst
≥95%
Synonim(y):
(2R,3S,4R)-2-(((tert-butylodimetylosililo)oksy)metylo)tetrahydro-2H-piran-3,4-diol, 6-tertbutyldimetylosililo-1,2-dihydroglucal
Wybierz wielkość
777,00 zł
Cena katalogowa1110,00 złZaoszczędź 30%Wybierz wielkość
About This Item
777,00 zł
Cena katalogowa1110,00 złZaoszczędź 30%Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H]C1([H])C([H])([H])O[C@@](C([H])([H])O[Si](C([H])([H])[H])(C([H])([H])[H])C(C([H])([H])[H])(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H])([H])[C@](O[H])([H])[C@]1([H])O[H]
InChI
1S/C12H26O4Si/c1-12(2,3)17(4,5)16-8-10-11(14)9(13)6-7-15-10/h9-11,13-14H,6-8H2,1-5H3/t9-,10-,11+/m1/s1
Klucz InChI
KKFGQPZYDWCKRC-MXWKQRLJSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
- Katalizowana węglowodanami enancjoselektywna diboracja alkenów: zwiększona reaktywność 1,2-wiązanych kompleksów diboronu
- Diole, α-ketole i diony jako 22π komponenty w [2+2+2] cykloaddycji 1,6-diynów poprzez katalizowane rutenem(0)uwodornienie transferowe
- Diborowanie alkenów katalizowane węglowodanami/DBU: Mechanistyczny wgląd zapewnia zwiększoną wydajność katalityczną i zakres substratów
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Powiązane treści
Chiral organoboronic esters are well known as versatile intermediates for chemical synthesis. Not only are these compounds stable under a variety of reaction conditions, they are generally non-toxic and can be transformed with minimal generation of hazardous waste.