Przejdź do
901464
2,2′-Bi-1,3,2-dioxaborinane
≥95%
Sustainability features
Synonim(y):
B2(pro)2, Propanediol diboron
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12B2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.78
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder or crystals
1650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder or crystals
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features, Sustainability features
mp
156 °C
greener alternative category
storage temp.
−20°C
SMILES string
B2(OCCCO2)B1OCCCO1
InChI
1S/C6H12B2O4/c1-3-9-7(10-4-1)8-11-5-2-6-12-8/h1-6H2
InChI key
FOGDFVUQHQEIPV-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced to increase catalytic efficiency. Click here for more information.
Application
As reported by the laboratory of James Morken, B2(pro)2 is an effective reagent for enantioselective diboration of alkenes when used in conjunction with the carbohydrate-derived catalysts TBS-DHG (901235) or DHR (901237). Useful for synthesis of other boron-containing molecules.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
900811676578689785
description
≥95%
description
≥95%
description
-
description
≥97.0% (qNMR)
assay
≥95%
assay
≥95%
assay
-
assay
≥97.0% (qNMR)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
mp
156 °C
mp
-
mp
258-272 °C
mp
-
form
powder or crystals
form
powder or solid
form
solid
form
lumps
greener alternative category
Aligned,
greener alternative category
, Aligned
greener alternative category
, Aligned
greener alternative category
, Aligned
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)