Merck
901151
Sigma-Aldrich
1-Azido-2-(2-ethoxyethoxy)ethane
≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n/D 1.4374
gęstość
0.99954 g/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[N+](=[N-])=NCCOCCOCC
InChI
1S/C6H13N3O2/c1-2-10-5-6-11-4-3-8-9-7/h2-6H2,1H3
Klucz InChI
LNBSTMISALASFG-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
181.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
83 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)