Kluczowe dokumenty
901146
TPDI-Hex
Synonim(y):
2,2′,8,8′-Tetrakis(1-ethylpropyl)-5,5′-dihexyl-[11,11′-Bi-1H-pyrrolo[2′,3′,4′,5′:4,5]phenanthro[2,1,10-def:7,8,9-d′e′f′]diizochinolina]-1,1′,3,3′,7,7′,9,9′(2H,2′H,5H,5′H,8H,8′H)-okton, nPDI2
About This Item
Polecane produkty
opis
Band gap: 2.1 eV
Formularz
powder
rozpuszczalność
chloroform: soluble
Energia orbitalna
HOMO -5.8 eV
LUMO -3.7 eV
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.