Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1230,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2990,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 20 860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1230,00 zł
assay
≥99.5%
Quality Segment
form
powder
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
≤0.1% Residual solvent
mp
247 °C
greener alternative category
SMILES string
N(c%14ccc(cc%14)OC)(c%13ccc(cc%13)OC)c1cc2c(cc1)c3c(cc(cc3)N(c%12ccc(cc%12)OC)c%11ccc(cc%11)OC)C42c5c(ccc(c5)N(c%10ccc(cc%10)OC)c9ccc(cc9)OC)c6c4cc(cc6)N(c8ccc(cc8)OC)c7ccc(cc7)OC
InChI
1S/C81H68N4O8/c1-86-65-29-9-53(10-30-65)82(54-11-31-66(87-2)32-12-54)61-25-45-73-74-46-26-62(83(55-13-33-67(88-3)34-14-55)56-15-35-68(89-4)36-16-56)50-78(74)81(77(73)49-61)79-51-63(84(57-17-37-69(90-5)38-18-57)58-19-39-70(91-6)40-20-58)27-47-75(79)76-48-28-64(52-80(76)81)85(59-21-41-71(92-7)42-22-59)60-23-43-72(93-8)44-24-60/h9-52H,1-8H3
InChI key
XDXWNHPWWKGTKO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description 99% (HPLC) | description - |
| sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product | sustainability - |
| impurities ≤0.1% Residual solvent | impurities ≤0.5% Residual solvent | impurities - | impurities - |
| mp 247 °C | mp 247 °C | mp 243-248 °C | mp - |
| greener alternative product characteristics Design for Energy Efficiency | greener alternative product characteristics Design for Energy Efficiency | greener alternative product characteristics Design for Energy Efficiency | greener alternative product characteristics - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| assay ≥99.5% | assay ≥99% | assay 99% (HPLC) | assay >98% |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![Spiro[9H-fluorene-9,9′-[9H]xanthene]-2,2′,7,7′-tetramine](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/225/593/3b5858b3-0993-43eb-97ee-3f0d2a1142dc/640/3b5858b3-0993-43eb-97ee-3f0d2a1142dc.png)