Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1490,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C53H42N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
786.91
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.23
1490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
Band gap: Eg = 3.05 eV (lit), Hole Mobility: 5.5 x 10-5 cm2/Vs (lit)
assay
≥98%
form
powder
color
yellow
conductivity
1.9 x 10-4 S/cm (lit)
orbital energy
HOMO -5.15 eV , LUMO -2.10 eV
application(s)
solar energy
SMILES string
N(c%10ccc(cc%10)OC)(c9ccc(cc9)OC)c1cc2c(cc1)c3c(cc(cc3)N(c8ccc(cc8)OC)c7ccc(cc7)OC)C42c5c(cccc5)Oc6c4cccc6
InChI key
PDGJIZDXBRVKBB-UHFFFAOYSA-N
General description
Spiro[9H-fluorene-9,9′-[9H]xanthene]-2,7-diamine (X59) is a hole transporting material (HTM), which has a spiro[fluorene-9,9′-xanthene] as a core component. It can be synthesized by Buchwald-Hartwig reaction. It shows a power conversion efficiency (PCE) of 19.8%.
Application
X59 can be used in the formation of hole transporting layer (HTL) for the fabrication of polymeric solar cells (PSCs) and perovskite solar cells.
X59 is a new hole transporting material (HTM) with spiro[fluorene-9,9′-xanthene] as the core moiety. An impressive power conversion efficiency (PCE) of 19.8% was achieved by using X59 as HTM in perovskite solar cell, which can compete with the record PCE by using the state-of-the-art-HTM Spiro-OMeTAD. The X59-based devices show negligible hysteresis and reasonable stability in dark and dry conditions at room temperature for over five weeks.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description - | description - | description 98% |
| assay ≥98% | assay >98% | assay 98% |
| form powder | form solid | form - |
| conductivity 1.9 x 10-4 S/cm (lit) | conductivity - | conductivity - |
| orbital energy LUMO -2.10 eV , HOMO -5.15 eV | orbital energy - | orbital energy - |
| description Hole Mobility: 5.5 x 10-5 cm2/Vs (lit), Band gap: Eg = 3.05 eV (lit) | description - | description - |
| color yellow | color beige | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![Spiro[9H-fluorene-9,9′-[9H]xanthene]-2,7-diamine](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/307/234/46c07f0c-9242-4c0b-8994-8121690da3c9/640/46c07f0c-9242-4c0b-8994-8121690da3c9.png)
![Spiro[9H-fluorene-9,9′-[9H]xanthene]-2,2′,7,7′-tetramine](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/225/593/3b5858b3-0993-43eb-97ee-3f0d2a1142dc/640/3b5858b3-0993-43eb-97ee-3f0d2a1142dc.png)