Przejdź do
753963
PBTTT-C12
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Poly[2,5-bis(3-dodecylthiophen-2-yl)thieno[3,2-b]thiophene]
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C38H54S4)n
Numer CAS:
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352103
1450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
mol wt
Mw 20,000-80,000
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
greener alternative category
semiconductor properties
(mobility=0.2-0.6 cm2/V·s)
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more information.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
753971901067
description
-
description
-
description
-
semiconductor properties
(mobility=0.2-0.6 cm2/V·s)
semiconductor properties
(mobility=1.3 cm2/V·s)
semiconductor properties
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
solid
greener alternative category
, Enabling
greener alternative category
-
greener alternative category
, Enabling
mol wt
Mw 20,000-80,000
mol wt
Mw >50,000
mol wt
Mw 80,000-150,000 (GPC, PS standard)
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
-
sustainability
Greener Alternative Product
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)