Kluczowe dokumenty
901144
nPDI
Synonim(y):
Hexyl N-annulated perylene diimide
About This Item
Polecane produkty
opis
Band gap: 2.1 eV
Postać
powder
rozpuszczalność
chloroform: soluble
Energia orbitalna
HOMO -5.8 eV
LUMO -3.7 eV
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.