Kluczowe dokumenty
901117
trans-Bis(tricyclopentylphosphine)(2-methylphenyl)nickel(II) chloride
Synonim(y):
trans-(PCyp3)2Ni(o-tolilo)Cl
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder or solid
przydatność reakcji
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp
156-161 °C
ciąg SMILES
CC1=[C-]C=CC=C1.P(C2CCCC2)(C3CCCC3)C4CCCC4.P(C5CCCC5)(C6CCCC6)C7CCCC7.[Ni+2].[Cl-]
Zastosowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
The Jamison group has developed a library of bench-stable phosphine-containing nickel(II) precatalysts that are converted into active catalysts in situ.
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.
Kompleksy niklu katalizują różne reakcje syntetyczne, takie jak addycja oksydacyjna, aktywacja C-H i sprzęganie krzyżowe.
Powiązane treści
Jamison group focuses on new reaction development for organic synthesis, pioneering air-stable nickel precatalysts.