Merck
802948
Sigma-Aldrich
(dppf)Ni(o-tolyl)Cl
Synonim(y):
Buchwald Ni Catalyst
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H35ClFeNiP2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
739.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Poziom jakości
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp
173 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1=CC=CC=C1[Ni]Cl.[C]2(P(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)[C][C][C][C]2.[C]5(P(C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7)[C][C][C][C]5.[Fe]
InChI
1S/2C17H14P.C7H7.ClH.Fe.Ni/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;1-7-5-3-2-4-6-7;;;/h2*1-14H;2-5H,1H3;1H;;/q;;;;;+1/p-1
Klucz InChI
LGLPATFHWYLMCO-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
(dppf)Ni(o-tolyl)Cl is an air stable reagent. Its crystal structure has been investigated by X-ray studies. (dppf)Ni(o-tolyl)Cl can be prepared from (Ph3P)2Ni(o-tolyl)Cl. It is widely employed as a precatalyst for various C-N bond formation reactions. Efficacy of (dppf)Ni(o-tolyl)Cl as a precatalyst for the amination of 4-n-butylchlorobenzene with morpholine under various optimized reaction conditions has been investigated.
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Nathaniel H Park et al.
Organic letters, 16(1), 220-223 (2013-11-29)
A new air-stable nickel precatalyst for C-N cross-coupling is reported. The developed catalyst system displays a greatly improved substrate scope for C-N bond formation to include both a wide range of aryl and heteroaryl electrophiles and aryl, heteroaryl, and alkylamines.
Produkty
Kompleksy niklu katalizują różne reakcje syntetyczne, takie jak addycja oksydacyjna, aktywacja C-H i sprzęganie krzyżowe.
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.