Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 564,00 zł |
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1840,00 zł |
Informacje o tej pozycji
564,00 zł
Quality Segment
form
dispersion
concentration
2.5 wt. % (crystalline ZnO in isopropanol)
work function
-3.7--4.1 eV
color
translucent brownish
particle size
8-16 nm
viscosity
1.6-2.6 cP
Application
Preparation Note
- Storage: In dark at room temperature.
- Prior to application: Shake, ultrasonicate with sonic horn and (optionally) filter through 0.45μm PTFE filter.
- Post-treatment: Annealing of deposited ZnO films at 80°C - 120°C.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 2.5 wt. %, viscosity 2.1 cP, work function -3.9eV | description 2.5 wt. %, viscosity 10 cP, work function -4.3eV | description 2.5 wt. %, viscosity 2.2 cP, work function -3.9 eV | description - |
| particle size 8-16 nm | particle size 8-16 nm | particle size 8-16 nm | particle size 10-15 nm |
| form dispersion | form dispersion | form dispersion | form dispersion |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| viscosity 1.6-2.6 cP | viscosity 8-14 cP | viscosity 1.7-2.7 cP | viscosity - |
| work function -3.7--4.1 eV | work function -4.1--4.5 eV | work function -3.7--4.1 eV | work function - |
| concentration 2.5 wt. % (crystalline ZnO in isopropanol) | concentration 2.5 wt. % (crystalline ZnO in isopropanol and propylene glycol) | concentration 2.5 wt. % (crystalline Al doped ZnO (3.15 mol% Al) in mixture of alcohols) | concentration 2.5 wt. % (crystalline ZnO in 2-propanol) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zinc oxide nanoparticle ink
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
57.2 °F
flash_point_c
14 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?