Kluczowe dokumenty
901089
Sigma-Aldrich
Silver nanoparticles ink for spray printing
Synonim(y):
Ag ink, Conductive ink, Smart’Ink S-CS11101 conductive ink
About This Item
Wzór liniowy:
Ag
Kod UNSPSC:
12141740
opis
Resistivity: 2 mΩ/sq, per 25 μm (coated on PET arcophane AO STS 100 μm using normandy coating, thermal curing at 150 °C for 30 min)
Formularz
liquid
kolor
dark brown to blue
napięcie powierzchniowe
27 mN/m±4 mN/m
lepkość
<5 mPa.s(20 °C)
pojemność
20±1 % loading (Nanoparticles loading)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Smart′Ink S-CS11101 conductive Ink developed for the printed electronics is particularly well suited for applications requiring high conductivity and high resolution. This ink, based on silver, is perfectly adapted to design conductive traces on flexible substrates. Also, it is shaped for IoT application which required antennas (HF, UHF).
Smart′Ink S-CS11101 conductive ink shows great performance on spray printer.
Cechy i korzyści
Product benefits:
  • Very high electrical conductivity.
  • Low curing temperature for printing on flexible substrates.
  • Non CMR ink.
  • Unchanged conductivity on bending.
  • Good adhesion on various flexible substrates (PET, Kapton®, …).
Uwaga dotycząca przygotowania
Typical processing guideline:
  • Smart′Ink S-CS01130 Conductive Ink is warmed to room temperature (about 10 minutes) and left for 5 minutes in an ultrasonic bath in order to get rid of any aggregates.
  • Filtration on a 0.45 μm PTFE filter syringe.
Informacje prawne
Product of Genes′Ink
Kapton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
86.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
30 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)