901082
Carbon nanotube sheet
aligned, size × thickness 100 mm × 100 mm × 1-5 μm
Synonim(y):
MWCNT, MWNT, Multiwall carbon nanotube
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
>95% (carbon)
rezystywność
10-1000 Ω/sq
rozmiar × grubość
100 mm × 100 mm × 1-5 μm
średnica
10-40 nm (carbon nanotubes)
Opis ogólny
CNT has a multi-walled structure. Crystal quality of CNT is examined by Raman scattering measurement. Intensity ratio of G-peak (1580 cm-1) and D-peak (1350 cm-1) represents quality of graphitization of carbon materials. G/D of CNT is ∼3, showing high crystal quality. The high crystallinity is supported by transmission electron microscopy.
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
CNT arrays: Vertically aligned nanotubes grown via CVD; drawn into pure, aligned sheets for innovations.
Professor Rivnay (Northwestern University, USA) discusses using organic mixed conductors as an alternative to efficiently bridge the ionic world of biology with contemporary microelectronics.
Profesor Rivnay (Northwestern University, USA) omawia wykorzystanie organicznych mieszanych przewodników jako alternatywy dla skutecznego połączenia jonowego świata biologii ze współczesną mikroelektroniką.
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.