Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2130,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6370,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2130,00 zł
description
Median length: 1 μm
Quality Segment
assay
≥95% carbon basis (≥99% as carbon nanotubes)
form
powder (freeze-dried)
feature
avg. no. of layers 1
manufacturer/tradename
Signis® CG300
surface area
≥700 m2/g
impurities
≤5 wt. % Moisture content
average diameter
0.84 nm
mp
3652-3697 °C (lit.)
density
1.7-1.9 g/cm3 at 25 °C (lit.)
bulk density
0.1 g/cm3
SMILES string
[C]
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Preparation Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% carbon basis (≥99% as carbon nanotubes), 0.84 nm average diameter, avg. no. of layers, 1 | description ≥90% carbon basis (≥70% as carbon nanotubes), 0.7-1.3 nm diameter | description 98% (Semiconducting), avg. no. of layers, 1 | description >70% (TGA), avg. no. of layers, 1 |
| assay ≥95% carbon basis (≥99% as carbon nanotubes) | assay ≥90% carbon basis (≥70% as carbon nanotubes) | assay 98% (Semiconducting), 2% (Metallic) | assay >70% (TGA) |
| form powder (freeze-dried) | form powder (freeze-dried) | form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bulk density 0.1 g/cm3 | bulk density 0.1 g/cm3 | bulk density - | bulk density - |
| mp 3652-3697 °C (lit.) | mp 3652-3697 °C (lit.) | mp 3652-3697 °C (lit.) | mp 3652-3697 °C (lit.) |
| impurities ≤5 wt. % Moisture content | impurities ≤5 wt. % Moisture content | impurities - | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carbon nanotube, single-walled
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the electrical conductivity of 775533 carbon nanotube, single-walled?
1 answer-
There is no specific electrical conductivity information available for this product. However, the sheet resistance is reported to be ≤ 600 Ω/square at 85% visible light transmission (VLT).