Kluczowe dokumenty
928054
Sigma-Aldrich
Carbon nanotube, multi-walled
functionalized powder, L/D ~ 1000, ≥99.9 wt. % MWCNT basis
Synonim(y):
MWCNTs
Wybierz wielkość
1 G
381,00 zł
381,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 czerwca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
381,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NB.43
381,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 czerwca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Multiwalled carbon nanotubes, functionalized powder, L/D ~ 1000, ≥99.9 wt. % MWCNT basis
Poziom jakości
Próba
≥99.9 wt. % MWCNT basis
skład
COOH Content, 1.20 wt. %
Długość
10-30 μm
Średnica
10-20 nm , outer
powierzchnia
≥233 m2/g
zanieczyszczenia
<0.1 wt. % Ash
przewodność
(Electrical Conductivity: >= 10-2S/cm)
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Nasze funkcjonalizowane wielościenne nanorurki węglowe o wysokiej czystości mogą być stosowane w nanokompozytach w celu zwiększenia przewodności elektrycznej lub właściwości mechanicznych, biorąc pod uwagę ich wysoką przewodność i współczynnik kształtu. Ich funkcjonalizacja pozwala na uzyskanie stabilnych formuł podczas przygotowywania nanokompozytów. Na przykład, produkt ten wykazał stabilność w biokomponencie na bazie żelatyny: nie zaobserwowano żadnych zmian w impedancji w ciągu 6 miesięcy w czasie rzeczywistym i 3 lat w czasie przyspieszonym.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the electrical conductivity of 928054 carbon nanotube, multi-walled?
    1 answer
    1. The electrical conductivity of this product is >= 10^-2 S/cm.