Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
901056
Sigma-Aldrich
Carbon nanotube sheet
aligned, size × thickness 50 mm × 50 mm × 1-5 μm
Synonim(y):
MWCNT
Wybierz wielkość
1 EA
847,00 zł
847,00 zł
Cena katalogowa1210,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
847,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
847,00 zł
Cena katalogowa1210,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
>95% (carbon)
rezystywność
10-1000 Ω/sq
rozmiar × grubość
50 mm × 50 mm × 1-5 μm
średnica
10-40 nm (carbon nanotubes)
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Wielościenne nanorurki węglowe są wyrównane w określonym kierunku. CNT są po prostu połączone siłami van der Waalsa i nie jest używany żaden materiał wiążący. Arkusz wykazuje wysokie anizotropowe właściwości transportowe, w tym przewodność elektryczną i przewodność cieplną.
CNT ma strukturę wielościenną. Jakość krystaliczna CNT jest badana za pomocą pomiaru rozpraszania Ramana. Stosunek intensywności piku G (1580 cm-1) i piku D (1350 cm-1) reprezentuje jakość grafityzacji materiałów węglowych. G/D CNT wynosi ~3, co wskazuje na wysoką jakość krystaliczną. Wysoką krystaliczność potwierdza transmisyjna mikroskopia elektronowa.
Uwaga dotycząca przygotowania
Metoda chemicznego osadzania z fazy gazowej (CVD).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anisotropic carbon nanotube papers fabricated from multiwalled carbon nanotube webs.
Inoue Y, et al.
Carbon, 49(7), 2437-2443 (2011)
Produkty
CNT arrays: Vertically aligned nanotubes grown via CVD; drawn into pure, aligned sheets for innovations.
Professor Rivnay (Northwestern University, USA) discusses using organic mixed conductors as an alternative to efficiently bridge the ionic world of biology with contemporary microelectronics.
Profesor Rivnay (Northwestern University, USA) omawia wykorzystanie organicznych mieszanych przewodników jako alternatywy dla skutecznego połączenia jonowego świata biologii ze współczesną mikroelektroniką.
Graphene nanoribbons (GNRs) are quasi-one-dimensional narrow strips of graphene comprised of sp2-hybridized carbon atoms arranged into hexagonal honeycomb lattice configurations.
Questions
  1. Hi Na Li, Do you have a SDS for the CNT sheet?
    1 answer
    1. Helpful?