755125
Carbon nanotube, multi-walled
carboxylic acid functionalized,>90% carbon basis, D × L 9.5 nm × 1.5 μm
Synonim(y):
Carbon nanotube, multi-walled, carboxylic acid functionalized
About This Item
Polecane produkty
product name
Carbon nanotube, multi-walled, carboxylic acid functionalized, thin, extent of labeling: >8% carboxylic acid functionalized, avg. diam. × L 9.5 nm × 1.5 μm
opis
carboxylic acid functionalized
Próba
>80% carbon basis
Postać
powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zakres etykietowania
>8% carboxylic acid functionalized
średnia śr. × dł.
9.5 nm × 1.5 μm
grupa funkcyjna
carboxylic acid
kategoria ekologicznej alternatywy
, Enabling
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Deposition (CCVD) process. Applications include Electronics; 1 Sensors; 2 Composites; Energy Storage and Study of Life Science systems.3
Uwaga dotycząca przygotowania
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Poznaj unikalne właściwości i zastosowania pojedynczych (SWNT), podwójnych (DWNT) i wielościennych nanorurek węglowych (MWCNT).
Find unique properties & applications of single (SWNTs) , double (DWNTs) & multi walled carbon nanotubes (MWCNTs).
Boron nitride nanotubes (BNNT) are close structural analogs of carbon nanotubes (CNT), which are high aspect ratio nanotubular material, where carbon atoms are alternately substituted by nitrogen and boron atoms.
Professor Rivnay (Northwestern University, USA) discusses using organic mixed conductors as an alternative to efficiently bridge the ionic world of biology with contemporary microelectronics.