Przejdź do
734594
N,N′-Di(1-naphthyl)-N,N′-diphenyl-(1,1′-biphenyl)-4,4′-diamine
96%
Synonim(y):
N,N′-Bis(naphthalen-1-yl)-N,N′-bis(phenyl)benzidine, NPB, NPD
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2060,00 zł
1545,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H32N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
588.74
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
1545,00 zł
Cena katalogowa2060,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
form
solid
mp
275-280 °C, 279-283 °C (lit.)
orbital energy
HOMO 5.5 eV , LUMO 2.4 eV 
OLED device performance
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(piq)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
  • Color: red
  • Max. Luminance: 24529 Cd/m2
  • Max. EQE: 17 %
  • Turn-On Voltage: 2.7 V
, ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(ppy)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 207839 Cd/m2
  • Max. EQE: 21.6 %
  • Turn-On Voltage: 2.1 V
, ITO/NPD/mCP/BCPO:FIrpic (8%)/TAZ/LiF/Al
  • Color: blue
  • Max. Luminance: 35677 Cd/m2
  • Max. EQE: 23.5 %
  • Turn-On Voltage: 2.8 V
, ITO/PEDOT:PSS/NPD/TCTA/m-CBTZ:Ir(Bt)2(acac) (10%)/TPBI/LiF/Al
  • Color: yellow
  • Max. Luminance: 106000 Cd/m2
  • Max. EQE: 17.5 %
  • Turn-On Voltage: 3 V
SMILES string
c1ccc(cc1)N(c2ccc(cc2)-c3ccc(cc3)N(c4ccccc4)c5cccc6ccccc56)c7cccc8ccccc78
InChI
1S/C44H32N2/c1-3-17-37(18-4-1)45(43-23-11-15-35-13-7-9-21-41(35)43)39-29-25-33(26-30-39)34-27-31-40(32-28-34)46(38-19-5-2-6-20-38)44-24-12-16-36-14-8-10-22-42(36)44/h1-32H
InChI key
IBHBKWKFFTZAHE-UHFFFAOYSA-N
Application
Hole transporting material for OLED devices
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
556696660124699195
description
96%
description
sublimed grade, 99%
description
97%
description
sublimed grade, 99.9% trace metals basis
form
solid
form
-
form
solid
form
solid
mp
275-280 °C, 279-283 °C (lit.)
mp
279-283 °C (lit.)
mp
281-285 °C
mp
281-285 °C, 277.9 °C (typical, DSC)
assay
96%
assay
99%
assay
97%
assay
99.9% trace metals basis
OLED device performance
ITO/NPD/mCP/BCPO:FIrpic (8%)/TAZ/LiF/Al
  • Color: blue
  • Max. Luminance: 35677 Cd/m2
  • Max. EQE: 23.5 %
  • Turn-On Voltage: 2.8 V
, ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(ppy)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 207839 Cd/m2
  • Max. EQE: 21.6 %
  • Turn-On Voltage: 2.1 V
, ITO/PEDOT:PSS/NPD/TCTA/m-CBTZ:Ir(Bt)2(acac) (10%)/TPBI/LiF/Al
  • Color: yellow
  • Max. Luminance: 106000 Cd/m2
  • Max. EQE: 17.5 %
  • Turn-On Voltage: 3 V
, ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(piq)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
  • Color: red
  • Max. Luminance: 24529 Cd/m2
  • Max. EQE: 17 %
  • Turn-On Voltage: 2.7 V
OLED device performance
ITO/NPD/mCP/BCPO:FIrpic (8%)/TAZ/LiF/Al
  • Color: blue
  • Max. Luminance: 35677 Cd/m2
  • Max. EQE: 23.5 %
  • Turn-On Voltage: 2.8 V
, ITO/PEDOT:PSS/NPD/TCTA/m-CBTZ:Ir(Bt)2(acac) (10%)/TPBI/LiF/Al
  • Color: yellow
  • Max. Luminance: 106000 Cd/m2
  • Max. EQE: 17.5 %
  • Turn-On Voltage: 3 V
, ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(piq)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
  • Color: red
  • Max. Luminance: 24529 Cd/m2
  • Max. EQE: 17 %
  • Turn-On Voltage: 2.7 V
, ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(ppy)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 207839 Cd/m2
  • Max. EQE: 21.6 %
  • Turn-On Voltage: 2.1 V
OLED device performance
ITO/NPD/CBP:Ir(ppy)3 (6%)/niBr/Alq3/Mg:Ag
  • Color: green
  • Max. EQE: 0.3 %
  • Turn-On Voltage: 4.5 V
, ITO/TAPC/CBP:FIrpic (6%)/PO14/LiF/Al
  • Color: blue
  • Max. EQE: 12.5 %
, ITO/NPD/CBP:Ir(ppy)3/BCP/Alq3/Mg:Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 100000 Cd/m2
  • Max. EQE: 8 %
  • Turn-On Voltage: 4.3 V
, ITO/HMPD/CBP:Ir(ppy)3 (6%)/Alq3/Mg:Ag
  • Color: green
  • Max. Luminance: 100 Cd/m2
  • Max. EQE: 9 %
, ITO/MoO3/CBP/CBP:Ir(ppy)2(acac) (6%)/TPBI/LiF/Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: ~100000 Cd/m2
  • Max. EQE: 24.5 %
  • Turn-On Voltage: 3.65 V
, ITO/PEDOT:PSS/NPD/CBP:Ir(piq)3 (6 wt%)/Alq3/LiF/Al
  • Color: red
  • Max. Luminance: 20000 Cd/m2
  • Max. EQE: 8.1 %
  • Turn-On Voltage: 5.9 V
, ITO/NPD/CBP:Ir(ppy)3 (6%)/Alq3/Mg:Ag
  • Color: green
  • Max. Luminance: 100000 Cd/m2
  • Max. EQE: 8 %
  • Turn-On Voltage: 4.3 V
OLED device performance
ITO/HMPD/CBP:Ir(ppy)3 (6%)/Alq3/Mg:Ag
  • Color: green
  • Max. Luminance: 100 Cd/m2
  • Max. EQE: 9 %
, ITO/NPD/CBP:Ir(ppy)3/BCP/Alq3/Mg:Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 100000 Cd/m2
  • Max. EQE: 8 %
  • Turn-On Voltage: 4.3 V
, ITO/NPD/CBP:Ir(ppy)3 (6%)/Alq3/Mg:Ag
  • Color: green
  • Max. Luminance: 100000 Cd/m2
  • Max. EQE: 8 %
  • Turn-On Voltage: 4.3 V
, ITO/PEDOT:PSS/NPD/CBP:Ir(piq)3 (6 wt%)/Alq3/LiF/Al
  • Color: red
  • Max. Luminance: 20000 Cd/m2
  • Max. EQE: 8.1 %
  • Turn-On Voltage: 5.9 V
, ITO/TAPC/CBP:FIrpic (6%)/PO14/LiF/Al
  • Color: blue
  • Max. EQE: 12.5 %
, ITO/NPD/CBP:Ir(ppy)3 (6%)/niBr/Alq3/Mg:Ag
  • Color: green
  • Max. EQE: 0.3 %
  • Turn-On Voltage: 4.5 V
, ITO/MoO3/CBP/CBP:Ir(ppy)2(acac) (6%)/TPBI/LiF/Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: ~100000 Cd/m2
  • Max. EQE: 24.5 %
  • Turn-On Voltage: 3.65 V
orbital energy
LUMO 2.4 eV , HOMO 5.5 eV 
orbital energy
HOMO 5.5 eV , LUMO 2.4 eV 
orbital energy
HOMO 6 eV , LUMO 2.9 eV 
orbital energy
HOMO 6 eV , LUMO 2.9 eV 
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)