Merck
900853
Sigma-Aldrich
EH-IDTBR
Wybierz wielkość
100 MG
1530,00 zł
1530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1530,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C72H88N6O2S8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1326.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.23
1530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
Band gap: 1.68 eV
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
rozpuszczalność
chloroform: soluble
dichlorobenzene: soluble
Energia orbitalna
HOMO -5.58 eV 
LUMO -3.9 eV 
ciąg SMILES
S1\C(=C/c2c3n[s]nc3c(cc2)c4[s]c5c(c4)C(c6c5cc7c(c6)c8[s]c(cc8C7(CC(CCCC)CC)CC(CCCC)CC)c9c%10n[s]nc%10c(cc9)\C=C%11/SC(=S)N(C/%11=O)CC)(CC(CCCC)CC)CC(CCCC)CC)\C(=O)N(C1=S)CC
InChI
1S/C72H88N6O2S8/c1-11-21-25-43(15-5)39-71(40-44(16-6)26-22-12-2)53-35-52-54(36-51(53)65-55(71)37-57(83-65)49-31-29-47(61-63(49)75-87-73-61)33-59-67(79)77(19-9)69(81)85-59)72(41-45(17-7)27-23-13-3,42-46(18-8)28-24-14-4)56-38-58(84-66(52)56)50-32-30-48(62-6
Klucz InChI
HKJHYTKBDDVGRK-IOUDQCQMSA-N
Zastosowanie
EH-IDTBR to rozgałęziony akceptor niefullerenowy (NFA) stosowany w organicznych urządzeniach fotowoltaicznych (OPV). Jest stosowany wraz z polimerem donorowym, poli (3-heksylotiofenem) (P3HT) do wytwarzania ogniw słonecznych w celu zwiększenia wydajności konwersji energii i stabilności urządzeń.[1][2] Jest również wykorzystywany do opracowywania małych cząsteczek typu n dla organicznych tranzystorów cienkowarstwowych (OTFT) ze względu na ich ruchliwość elektronów typu n.[3]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and characterisation of non-fullerene electron acceptors for organic photovoltaics
Thesis (2018)
Impact of Nonfullerene Acceptor Side Chain Variation on Transistor Mobility
Bristow H, et al.
Advanced Electronic Materials, 5(10), 1900344-1900344 (2019)
Sarah Holliday et al.
Nature communications, 7, 11585-11585 (2016-06-10)
Solution-processed organic photovoltaics (OPV) offer the attractive prospect of low-cost, light-weight and environmentally benign solar energy production. The highest efficiency OPV at present use low-bandgap donor polymers, many of which suffer from problems with stability and synthetic scalability. They also
Charge recombination losses in non-fullerene acceptor based organic solar cells
Thesis (2018)
Produkty
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.