Merck
796999
Sigma-Aldrich
5-Fluoroorotic acid hydrate
95%
Wybierz wielkość
250 MG
161,00 zł
161,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
161,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3FN2O4 · xH2O
Masa cząsteczkowa:
174.09 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
161,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
95%
Formularz
powder
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(=O)C1=C(F)C(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C5H3FN2O4.H2O/c6-1-2(4(10)11)7-5(12)8-3(1)9;/h(H,10,11)(H2,7,8,9,12);1H2
Klucz InChI
LODRRYMGPWQCTR-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)