Kluczowe dokumenty
900214
Sigma-Aldrich
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
stabilized with octadecylamine ligands, fluorescence λem 520 nm, 5 mg/mL in toluene
Synonim(y):
Fluorescencyjne nanokryształy, QD
Wybierz wielkość
1 ML
389,00 zł
389,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
389,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CdSe/ZnS
Kod UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.23
389,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
dispersion
stężenie
5 mg/mL in toluene
λmaks.
505 nm
fluorescencja
λem 520 nm
λem 520 nm±10 nm, quantum yield >50%
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Grupa reaktywna: Oktadecyloamina.
Zastosowanie
Nasze wysoce oczyszczone kropki kwantowe CdSe/ZnS z powierzchnią oktadecyloaminową zawierają bardzo mało wolnych ligandów organicznych i zanieczyszczeń i doskonale nadają się do zastosowań w wyświetlaczach, oświetleniu półprzewodnikowym i ogniwach słonecznych. Na przykład, mogą być stosowane jako emiter elektroluminescencji w diodach LED opartych na kropkach kwantowych lub mogą być osadzone w matrycy polimerowej jako podświetlenie wyświetlacza LCD. Kropki kwantowe CdSe/ZnS w postaci stałej mogą być dyspergowane w większości niepolarnych rozpuszczalników organicznych, takich jak toluen, chloroform, heksan itp.[1][2][3]
Informacje prawne
Produkt firmy Ocean Nanotech, LLC.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhanao Tan et al.
Nano letters, 7(12), 3803-3807 (2007-11-03)
We report a multilayer solution-processed blue light-emitting diode based on colloidal core/shell CdS/ZnS nanocrystal quantum dots (QDs). At a low-operating voltage of 5.5 V, the device emits spectrally pure blue radiation at 460 nm with a narrow full-width-at-half-maximum bandwidth of
Bright, multicoloured light-emitting diodes based on quantum dots.
Sun Q, et al.
Nature Photonics, 1, 717-722 (2007)
Qingjiang Sun et al.
ACS nano, 3(3), 737-743 (2009-03-25)
Owing to their narrow bright emission band, broad size-tunable emission wavelength, superior photostability, and excellent flexible-substrate compatibility, light-emitting diodes based on quantum dots (QD-LEDs) are currently under intensive research and development for multiple consumer applications including flat-panel displays and flat
Produkty
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.
Questions
  1. What are the dimensions of the CdSe particle inside the ZnS shell for product 900214?
    1 answer
    1. The CdSe core size of the this product (900214) is about 2.8 nm.