Przejdź do
777978
Kropki kwantowe z rdzeniem CdTe
COOH functionalized, fluorescence λem 710 nm, powder
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonim(y):
Fluorescencyjne nanokryształy, QD, sztuczne atomy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CdTe
UNSPSC Code:
26111700
EC Number:
215-149-9
NACRES:
NA.23
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
fluorescence
λem 710 nm, , quantum yield ≥15%
storage temp.
2-8°C
Application
Kropki kwantowe tellurku kadmu (CdTe QD) są dostępne w postaci stałej. Są one pokryte grupami karboksylowymi, co czyni je rozpuszczalnymi w wodzie w celu uzyskania roztworów wodnych. Te karboksylowe funkcjonalizowane hydrofilowe kropki kwantowe mogą być dalej koniugowane do stosowania jako etykiety. Kropki kwantowe CdTe mogą być wykorzystywane do zastosowań optycznych i wyświetlaczy, ogniw słonecznych i zastosowań biomedycznych.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
777994777951777943
description
COOH functionalized, fluorescence λem 710 nm, powder
description
COOH functionalized, fluorescence λem 770 nm, powder
description
COOH functionalized, fluorescence λem 610 nm, powder
description
COOH functionalized, fluorescence λem 570 nm, powder
fluorescence
λem 710 nm, , quantum yield ≥15%
fluorescence
, quantum yield 10%, λem 770 nm
fluorescence
λem 610 nm, , quantum yield 48%
fluorescence
, quantum yield 66%, λem 570 nm
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kropki kwantowe z rdzeniem CdTe
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1306-25-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Which is the excitation wavelength for this product?
    1 answer
    1. The excitation wavelength for this material is not reported on a lot to lot basis. However, historical data indicates quantum yields of approximately 20% at 488 nm.
      Helpful?
  2. Are these single photon emitters?
    1 answer
    1. This product has not been specifically tested as single-photon emitters. CdTe core-type quantum dots can potentially function as single-photon emitters, the performance in this regard is highly dependent on the specific characteristics and the experimental conditions.
      Helpful?
  3. What is the size of the quantum dots?
    1 answer
    1. This product has a core diameter of 4.7 nm.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review