Merck
900677
Sigma-Aldrich
Cysteine-functionalized silica gel
≥99%
Synonim(y):
10019 Cysteina
Wybierz wielkość
10 G
917,00 zł
917,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
917,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
917,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
wielkość cząstki
40-63 μm
wielkość porów
60 Å pore size
pojemność
0.30 mmol/g loading(molecular loading)
rozpuszczalność
organic solvents: soluble
gęstość nasypowa
665 g/L (tap density)
ciąg SMILES
CCCCNC(CS)C(O[Na])=O.[SiH4]
Zastosowanie
Zmiatacz metali: Cu, Cd, Pd, Pt, Rh, Ru, Sc i Sn.
Przestroga
W przypadku dłuższego przechowywania zaleca się przechowywanie produktu w chłodnym miejscu (<8 °C) w atmosferze obojętnej (argon), jeśli to możliwe.
Informacje prawne
SiliaMetS is a registered trademark of Silicycle, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)