Merck
745111
Sigma-Aldrich
2-Mercaptoethyl ethyl sulfide Silica
≥45 μm particle size (95%)
Synonim(y):
PhosphonicS SEM26
Wybierz wielkość
10 G
453,50 zł
50 G
3220,00 zł
453,50 zł
Cena katalogowa907,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
453,50 zł
50 G
3220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352309
NACRES:
NA.22
453,50 zł
Cena katalogowa907,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
Poziom jakości
zakres etykietowania
0.7-1.3 mmol/g loading
wielkość cząstki
≥45 μm (95%)
Opis ogólny
Krzemionka z siarczkiem 2-merkaptoetylu jest krzemionką funkcjonalizowaną merkaptoalkilami ze zdolnością pochłaniania metali.
Zastosowanie
Silica Supported Metal Scavenger:
Fe(III), Ni(0), Cu(II), Ru(III), Rh(I), Rh(III), Pd(0), Pd(II), Ag(I), Cd(II), Sn(II), Os, Ir(I), Ir(III), Pt(II), Au(I), Au(III), Hg(II), Pb(II)
Komentarz do analizy
sulfur: detected
Informacje prawne
Sold in collaboration with PhosphonicS Ltd. for research purposes only.
PhosphonicS is a trademark of PhosphonicS Ltd.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)