Merck
745332
Sigma-Aldrich
Methyl thiourea ethyl sulfide ethyl Silica
≥45 μm particle size (95%)
Synonim(y):
PhosphonicS MTCf
Wybierz wielkość
10 G
841,00 zł
50 G
2044,00 zł
841,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
841,00 zł
50 G
2044,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352309
NACRES:
NA.22
841,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
zakres etykietowania
0.8-1.4 mmol/g loading
wielkość cząstki
≥45 μm (95%)
Zastosowanie
Silica Supported Metal Scavenger:
Ru(III), Rh(I), Rh(III), Pd(0), Pd(II), Os, Ir(I), Ir(III), Pt(II)
Komentarz do analizy
sulfur: detected
Informacje prawne
Sold in collaboration with PhosphonicS Ltd. for research purposes only.
PhosphonicS is a trademark of PhosphonicS Ltd.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)