Kluczowe dokumenty
900512
Sigma-Aldrich
CdSe/CdS core-shell type quantum rods
fluorescence λem 560 nm, 5 mg/mL in hexane
Synonim(y):
7948, Fluorescencyjne nanokryształy, Pręty kwantowe, QD, Wydłużone kropki kwantowe
About This Item
Kod UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.23
Formularz
dispersion
Poziom jakości
stężenie
5 mg/mL in hexane
fluorescencja
λem 560 nm
λem 560 nm±8 nm FWHM <38 nm, quantum yield >70%
grupa funkcyjna
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Pręty kwantowe CdSe/CdS posiadają doskonałe właściwości optoelektroniczne, takie jak przestrajalna długość fali emisji, wysoki współczynnik ekstynkcji, spolaryzowana emisja, zwiększona wydajność kwantowa i wykazują o rząd wielkości wyższą jasność. Te wyjątkowe właściwości sprawiają, że nanopręty CdSe/CdS nadają się do zastosowań takich jak wyświetlacze, oświetlenie półprzewodnikowe (LED) i lasery, ponieważ wymagają one silnej fluorescencji.
Przestroga
Do not freeze.
Informacje prawne
Fraunhofer CAN jest oddziałem badawczym Fraunhofer IAP.
CANdot is a registered trademark of Fraunhofer CAN
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Margherita Zavelani-Rossi et al.
Nanoscale, 2(6), 931-935 (2010-07-21)
Colloidal semiconductor quantum rods have demonstrated many advantageous properties as light emitters such as high quantum yield, tunable emission wavelength, and polarized emission. This makes them an interesting optical gain material for laser applications. We report room-temperature gain lifetimes in
Jelena Dimitrijevic et al.
Nanoscale, 6(17), 10413-10422 (2014-08-01)
CdSe/CdS-Quantum-dots-quantum-rods (QDQRs) with an aspect ratio of ∼ 6 are prepared via the seeded growth method, encapsulated within a shell of crosslinked poly(isoprene)-block-poly(ethylene glycol) (PI-b-PEG) diblock copolymer, and transferred from the organic phase into aqueous media. Their photoluminescence quantum yield
Produkty
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.
Professor Xiaohu Gao (University of Washington, USA) provides a overview of recent quantum dot (QD) advancements and their potential for advancing bioassay and bioimaging technologies.
Perovskite quantum dots research progresses overcoming challenges, enabling rapid development of light-emitting devices.