Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1.75 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
nanorod, powder
diameter
10 nm
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Au]
InChI
1S/Au
InChI key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Application
Owing to size and shape dependent quantum effects, the gold nanoparticles exhibit unique surface plasmon resonance absorption, scattering, fluorescence, and photothermal properties[1][2][3] which render them suitable for applications in catalysis, chemical sensing, biosensing , cellular and bioimaging, drug and gene delivery, and photothermal therapy[1][2][3][4][5][6]. The fluorescent labeling of gold nanoparticles have been shown to cause emission enhancement in fluorophores. This makes the fluorescence tagged gold nanoparticles a dual mode nanoprobe for drug delivery and bioimaging applications[1][7][8].
Legal Information
Product of Nanopartz Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 10 nm diameter, Cy3 and maleimide functionalized, powder | description 10 nm diameter, Cy3 and amine functionalized, powder | description 10 nm diameter, Cy3 and methyl functionalized, powder | description 10 nm diameter, Cy3 and NHS functionalized, powder |
| form nanorod, powder | form nanorod, powder | form nanorod, powder | form nanorod, powder |
| diameter 10 nm | diameter - | diameter 10 nm | diameter - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gold nanorods
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?