Przejdź do
806986
Silver nanospheres
20 nm avg. part. size, 1 mg/mL (aqueous sodium citrate), citrate functionalized
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
737,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12141740
737,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
nanospheres
Quality Segment
concentration
1 mg/mL (aqueous sodium citrate)
avg. part. size
20 nm
λmax
390 nm
functional group
citrate
storage temp.
2-8°C
Application
Silver nanomaterials have unique physical, chemical and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications. Additionally, silver nanoparticles have an optical color that is a function of the silver nanoparticle′s size and shape. The strong coupling of silver nanoparticles to specific wavelengths of incident light can be utilized to develop ultrabright reporter molecules, highly efficient thermal absorbers, and nanoscale “antennas” that can amplify the strength of the local electromagnetic field.
Preparation Note
Shake well before use.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
796131916056
description
20 nm avg. part. size, 1 mg/mL (aqueous sodium citrate), citrate functionalized
description
50 nm avg. part. size, 0.02 mg/mL (in 2mM aqueous sodium citrate), citrate functionalized
description
citrate functionalized, 5 nm diameter, 0.05 mg/mL (2 mM aqueous sodium citrate buffer)
functional group
citrate
functional group
citrate
functional group
citrate
form
nanospheres
form
nanospheres
form
nanospheres
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
avg. part. size
20 nm
avg. part. size
50 nm
avg. part. size
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
concentration
1 mg/mL (aqueous sodium citrate)
concentration
0.02 mg/mL (in 2mM aqueous sodium citrate)
concentration
0.05 mg/mL (2 mM aqueous sodium citrate buffer)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silver nanospheres
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)