Kluczowe dokumenty
776688
Gold nanorods
10 nm diameter, λ: 1064 nm Amax, dispersion in H2O
Synonim(y):
Au nanorod, nanorodek złota
Wybierz wielkość
3290,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3290,00 zł
Polecane produkty
Formularz
colloidal suspension
dispersion in H2O
nanorod
zawiera
CTAB as stabilizer
stężenie
>30 μg/mL in H2O
śr. × dł.
10 nm × 67 nm (±10%)
średnica
10 nm
gęstość
1.00 g/mL at 25 °C
Mw/Mn
<10 (CV, monodispesity)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Nanostruktury złota: Właściwości i zastosowania
Nanostruktury złota: Właściwości i zastosowania
Informacje prawne
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Gold nanostructures such as nanorods, nanowires and microgold have found applications in exciting fields such as biomedical engineering, catalysis and diagnostics.
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
Nanomateriały srebra mają unikalne właściwości fizyczne, chemiczne i optyczne, które są obecnie wykorzystywane w wielu różnych zastosowaniach biologicznych.
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.