Przejdź do
577901
Merrifield′s peptide resin
50-100 mesh, extent of labeling: 2.5-4.0 mmol/g Cl- loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonim(y):
Chloromethylated polystyrene, Chloromethylated stryene/divinylbenzene copolymer, Chloromethylated styrene-divinylbenzene resin, Copolymer of styrene and divinylbenzene, chloromethylated, Poly(styrene-co-vinylbenzyl chloride-co-divinylbenzene), Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, chloromethylated
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
286,00 zł
214,50 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
214,50 zł
Cena katalogowa286,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
crosslinking
1 % cross-linked with divinylbenzene
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
extent of labeling
2.5-4.0 mmol/g Cl- loading
particle size
50-100 mesh
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
ClCc1ccccc1.C=Cc2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
InChI key
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
474517522740221503
description
50-100 mesh, extent of labeling: 2.5-4.0 mmol/g Cl- loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
description
200-400 mesh, extent of labeling: 3.5-4.5 mmol/g Cl- loading, 1 % cross-linked
description
50-100 mesh
description
200-400 mesh, extent of labeling: 1.0-1.5 mmol/g Cl- loading, 2 % cross-linked
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
-
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
extent of labeling
2.5-4.0 mmol/g Cl- loading
extent of labeling
3.5-4.5 mmol/g Cl- loading
extent of labeling
3.6-4.2 mmol Cl per g
extent of labeling
1.0-1.5 mmol/g Cl- loading
particle size
50-100 mesh
particle size
200-400 mesh
particle size
50-100 mesh
particle size
200-400 mesh
crosslinking
1 % cross-linked with divinylbenzene
crosslinking
1 % cross-linked
crosslinking
-
crosslinking
2 % cross-linked
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Merrifield′s peptide resin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Do you know which solvent can make solution with this product? or is it soluble in any solvent?
    1 answer
    1. Published methods recommend to pre-swell Merrifield resin in Dichloromethane for 1 hour and then wash with Dimethylformamide. Please see the link below to review a brief protocol:
      Merrifield resins
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/chemistry-and-synthesis/peptide-synthesis/peptide-resin-loading#merrifield-resins