Merck
900297
Sigma-Aldrich
Polycaprolactone
viscosity 1.5 dL/g 
Synonim(y):
PCL
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(C6H10O2)nCH3
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
chips or granules
lepkość
1.5 dL/g
temp. przejścia
Tm 65-70 °C (experimental)
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
Klucz InChI
PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Professor Mitsuhiro Ebara provides insights on several types of smart nanofiber mesh systems that have been explored for different drug delivery purposes.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.