Przejdź do
900288
Polycaprolactone
viscosity 2.2 dL/g 
Synonim(y):
PCL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
942,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(C6H10O2)nCH3
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
942,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
chunks or granules (chips)
Quality Segment
viscosity
2.2 dL/g
transition temp
Tm 56-61 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1CCCCC[C]1[O]
InChI
1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
InChI key
PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
900825900820769762
description
viscosity 2.2 dL/g 
description
viscosity 0.40 dL/g 
description
viscosity 1.7 dL/g 
description
ester terminated
viscosity
2.2 dL/g
viscosity
0.40 dL/g
viscosity
1.7 dL/g
viscosity
0.8-1.0 dL/g
form
chunks or granules (chips)
form
chunks
form
chunks
form
chunks
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
transition temp
Tm 56-61 °C
transition temp
-
transition temp
-
transition temp
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polycaprolactone
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)