Merck
919101
Sigma-Aldrich
Hydroxyapatite, acicular powder
≥96%, 60 nm±10 nm particle size
Synonim(y):
Calcium hydroxyphosphate, Calcium phosphate tribasic, HA, HaP, Hydroxylapatite, Tribasic calcium phosphate
Wybierz wielkość
100 G
977,00 zł
977,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
977,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Ca10(PO4)6(OH)2
Kod UNSPSC:
12352305
NACRES:
NA.23
977,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥96%
Formularz
powder
wielkość cząstki
60 nm±10 nm
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hydroxyapatite is a naturally occurring mineral of biological importance, due to its similarity in size, crystallography and composition to human hard tissue. Human bone morphology is mostly acicular hydroxyapatite, which makes it an ideal material for bone and dental applications.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Three common preparation methods of hydroxyapatite.
Ma G, et al.
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 688, 033057-033057 (2019)
In Situ Precipitation of Cluster and Acicular Hydroxyapatite onto Porous Poly(γ-benzyl-l-glutamate) Microcarriers for Bone Tissue Engineering
Bu S, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 12(11), 12468-12477 (2020)
Margarida M Fernandes et al.
ACS applied materials & interfaces, 11(48), 45265-45275 (2019-11-05)
Bone tissue repair strategies are gaining increasing relevance due to the growing incidence of bone disorders worldwide. Biochemical stimulation is the most commonly used strategy for cell regeneration, while the application of physical cues, including magnetic, mechanical, or electrical fields
Questions
  1. What is the morphology of the particles?
    1 answer
    1. The morphology of this product is described as acicular, indicating a needle-like shape or form.