900157
2-Cyanobutanyl-2-yl 3,5-dimethyl-1H-pyrazole-1-carbodithioate
95%
About This Item
Polecane produkty
Próba
95%
Postać
powder
warunki przechowywania
protect from light
mp
117-122 °C
ciąg SMILES
S=C(SC(CC)(C)C#N)N1N=C(C)C=C1C
InChI
1S/C11H15N3S2/c1-5-11(4,7-12)16-10(15)14-9(3)6-8(2)13-14/h6H,5H2,1-4H3
Klucz InChI
YLQFEMAFHJDHDH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Low-cost, high-purity RAFT Agents are vital for industrial RAFT polymerization. We supply effective agents for this technology.
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.