Merck
88544
Sigma-Aldrich
Thio-L-citrulline
≥98.0%
Synonim(y):
(S)-2-Amino-5-(thioureido)pentanoic acid, N5-Aminothioxomethyl-L-ornithine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13N3O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.25
Beilstein:
6844478
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352204
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0%
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N[C@@H](CCCNC(N)=S)C(O)=O
InChI
1S/C6H13N3O2S/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m0/s1
Klucz InChI
BKGWACHYAMTLAF-BYPYZUCNSA-N
informacje o genach
Działania biochem./fizjol.
Potent and selective inhibitor of neuronal and endothelial isoforms of nitric oxide synthase.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yu Na Wu et al.
Pflugers Archiv : European journal of physiology, 472(12), 1743-1755 (2020-09-18)
Nitric oxide (NO) affects mitochondrial activity through its interactions with complexes. Here, we investigated regulations of complex I (C-I) and complex II (C-II) by neuronal NO synthase (nNOS) in the presence of fatty acid supplementation and the impact on left