Przejdź do
G6529
L-Glutathione reduced
≥98.0%, BioXtra
Synonim(y):
γ-L-Glutamyl-L-cysteinyl-glycine, GSH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
273,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
506,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1590,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NCH(CO2H)CH2CH2CONHCH(CH2SH)CONHCH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
307.32
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-725-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1729812
273,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Glutathione reduced, BioXtra, ≥98.0%
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥98.0%
form
powder
impurities
≤0.02% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
color
white
mp
192-195 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.02%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.001%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H17N3O6S/c11-5(10(18)19)1-2-7(14)13-6(4-20)9(17)12-3-8(15)16/h5-6,20H,1-4,11H2,(H,12,17)(H,13,14)(H,15,16)(H,18,19)/t5-,6-/m0/s1
InChI key
RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
Application
May be used at 5-10 mM to elute glutathione S-transferase (GST) from glutathione agarose.
Biochem/physiol Actions
Endogenous antioxidant that plays a major role in reducing reactive oxygen species formed during cellular metabolism and the respiratory burst. Glutathione-S-transferase catalyzes the formation of glutathione thioethers with xenobiotics, leukotrienes, and other molecules that have an electrophilic center. Glutathione also forms disulfide bonds with cysteine residues in proteins. Via these mechanisms, it can have the paradoxical effect of reducing the efficacy of anti-cancer agents.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G4251G60131.04090
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥98.0%
assay
≥98.0%
assay
≥98.0%
assay
-
product line
BioXtra
product line
-
product line
BioReagent
product line
EMPROVE® EXPERT
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
white
color
white
color
white
color
-
cation traces
Al: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Ca: ≤0.02%, Mg: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%, Fe: ≤0.001%, Na: ≤0.005%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Glutathione reduced
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the best way to make and store solutions of Product G6529, L-Glutathione reduced?
    1 answer
    1. Reduced glutathione is soluble in water. However, aqueous solutions readily oxidize in air to oxidized glutathione, GSSG.  Therefore, it is probably best to make fresh solutions for use. Half-lives of reduced glutathione in solution at various pHs and temperatures have been reported. The half-life of reduced glutathione is increased in the presence of a chelating agent. For supporting references, please consult the product information sheet (under Documents, above).
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.