Merck
88128
Sigma-Aldrich
Tetrapropylammonium tetrafluoroborate
≥98.0%
Synonim(y):
Tetrafluoroboran tetrapropyloamonu, Tetrafluoroboran(1-) tetrapropyloamonu
Wybierz wielkość
25 G
986,00 zł
986,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
986,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2)4N(BF4)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
273.16
Beilstein:
3637590
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
986,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98.0%
Formularz
crystals
mp
245-247 °C
ciąg SMILES
F[B-](F)(F)F.CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
InChI
1S/C12H28N.BF4/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;2-1(3,4)5/h5-12H2,1-4H3;/q+1;-1
Klucz InChI
ADADJCUTHQJPCB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Tetrafluoroboran tetrapropyloamonu (Pr4NBF4 lub TPABF4) może być stosowany jako:
  • Elektrolit w oznaczaniu związków fenolowych z ekstraktów z pestek winogron metodą elektroforezy kapilarnej.[1]
  • Elektrolit pomocniczy w elektrochemicznym uwodornieniu dimetyloformamidu (DMF) do trimetyloaminy (TMA).[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetraethylammonium tetrafluoroborate: a novel electrolyte with a unique role in the capillary electrophoretic separation of polyphenols found in grape seed extracts
Yanes EG, et al.
Analyst, 125(11), 1919-1923 (2000)
Electrochemical synthesis of trimethylamine by cathodic reduction of dimethylformamide using Cu and Pd cathodes
Jia R, et al.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 741(11), 32-35 (2015)
Ludmila Šimková et al.
Journal of magnetic resonance (San Diego, Calif. : 1997), 323, 106895-106895 (2021-01-12)
The molecule of 2,2-dinitroethene-1,1-diamine (FOX-7) is one of the most interesting molecules with multiple redox centres stabilized by push-pull effect. To reveal the detailed mechanism of its electrochemical process radical intermediates formed in the course of its electrochemical reduction in