Przejdź do
87315
Tetrahexylammonium tetrafluoroborate
≥97.0%, crystals
Synonim(y):
Tetra(n-hexyl)ammonium tetrafluoroborate, Tetrahexylammonium tetrafluoroborate(1-)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
496,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)5]4N(BF4)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
441.48
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3641292
496,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tetrahexylammonium tetrafluoroborate, ≥97.0%
Quality Segment
assay
≥97.0%
form
crystals
reaction suitability
core: ammonium
mp
90-92 °C
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C24H52N.BF4/c1-5-9-13-17-21-25(22-18-14-10-6-2,23-19-15-11-7-3)24-20-16-12-8-4;2-1(3,4)5/h5-24H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI key
QNJIMRNKXMJLJQ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
880128812886884
description
≥97.0%
description
≥97.0%
description
≥98.0%
description
≥97.0% (NT)
assay
≥97.0%
assay
≥97.0%
assay
≥98.0%
assay
≥97.0% (NT)
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
form
crystals
form
crystals
form
crystals
form
crystals
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
90-92 °C
mp
122-125 °C
mp
245-247 °C
mp
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)