Merck
88074
Sigma-Aldrich
4,4′,4′′,4′′′-(Porphine-5,10,15,20-tetrayl)tetrakis(benzenesulfonic acid) tetrasodium salt hydrate
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
meso-Tetraphenylporphine-4,4′,4″,4″′-tetrasulfonic acid tetrasodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H26N4Na4O12S4 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1022.92 (anhydrous basis)
Beilstein:
5488862
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (TLC)
Formularz
crystals
przydatność reakcji
core: porphyrin
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
zanieczyszczenia
water (report result)
ciąg SMILES
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(cc1)-c2c3ccc(n3)c(-c4ccc(cc4)S([O-])(=O)=O)c5ccc([nH]5)c(-c6ccc(cc6)S([O-])(=O)=O)c7ccc(n7)c(-c8ccc(cc8)S([O-])(=O)=O)c9ccc2[nH]9
InChI
1S/C44H30N4O12S4.4Na.H2O/c49-61(50,51)29-9-1-25(2-10-29)41-33-17-19-35(45-33)42(26-3-11-30(12-4-26)62(52,53)54)37-21-23-39(47-37)44(28-7-15-32(16-8-28)64(58,59)60)40-24-22-38(48-40)43(36-20-18-34(41)46-36)27-5-13-31(14-6-27)63(55,56)57;;;;;/h1-24,45,48H,(H,49,50,51)(H,52,53,54)(H,55,56,57)(H,58,59,60);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-;;;;;
Klucz InChI
LMNVUEGSCDLLCZ-FLYAKZGESA-J
Opis ogólny
Produkt może być używany z naszą linią fotoreaktorów: W tym Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080).
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Komentarz do analizy
max. Absorption (in Methanol): 412-416 nm
Inne uwagi
Metal complexes are employed in very sensitive chemiluminescence analyses[1]
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M. Motsenbocker et al.
Analytical Chemistry, 65, 397-397 (1993)