Przejdź do
252182
5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphine copper(II)
Synonim(y):
Copper TPP
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H28CuN4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
676.27
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
238-019-3
MDL number:
form
solid
λmax
411 nm, 536 nm (2nd)
SMILES string
[Cu]1n2c3ccc2c(-c4ccccc4)c5ccc(n5)c(-c6ccccc6)c7ccc(c(-c8ccccc8)c9ccc(n9)c3-c%10ccccc%10)n17
InChI
1S/C44H28N4.Cu/c1-5-13-29(14-6-1)41-33-21-23-35(45-33)42(30-15-7-2-8-16-30)37-25-27-39(47-37)44(32-19-11-4-12-20-32)40-28-26-38(48-40)43(31-17-9-3-10-18-31)36-24-22-34(41)46-36;/h1-28H;/q-2;+2/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-;
InChI key
RKTYLMNFRDHKIL-DAJBKUBHSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)