Przejdź do
861111
Bismarck Brown Y
certified by the BSC, Dye content 50 %
Synonim(y):
4,4′-(m-Phenylenebisazo)bis-m-phenylenediamine dihydrochloride, Basic Brown 1, Bismarck Brown B, Vesuvine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
275,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
763,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H18N8 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
419.31
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
Colour Index Number:
21000
NACRES:
NA.47
EC Number:
233-314-3
MDL number:
275,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
certified by the BSC
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, 50%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear to turbid, red-orange to red
λmax
457 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.Cl.Nc1ccc(\N=N\c2cccc(c2)\N=N\c3ccc(N)cc3N)c(N)c1
InChI
1S/C18H18N8.2ClH/c19-11-4-6-17(15(21)8-11)25-23-13-2-1-3-14(10-13)24-26-18-7-5-12(20)9-16(18)22;;/h1-10H,19-22H2;2*1H/b25-23+,26-24+;;
InChI key
MCZVRBLCRZWFJH-SPBSJSFYSA-N
Application
Bismarck Brown Y is used for the staining of plant samples, including stem, root, starch granules and epidermis.
Certified for use in staining goblet cells and cartilage.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
861006857343861251
description
certified by the BSC, Dye content 50 %
description
certified by the BSC, Dye content 90 %
description
certified by the BSC, Dye content ≥88 %
description
certified by the BSC
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
titration: suitable
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear to turbid, red-orange to red
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear, red
solubility
-
solubility
water: 1 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
composition
Dye content, 50%
composition
Dye content, 90%
composition
Dye content, ≥88%
composition
Dye content, 50-60%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)