Merck
860794
Sigma-Aldrich
Z-L-Phe chloromethyl ketone
98%
Synonim(y):
N-Carbobenzyloxy-L-phenylalanyl chloromethyl ketone, NSC 251810, SL-01, ZPCK
Wybierz wielkość
1 G
541,80 zł
541,80 zł
Cena katalogowa774,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
541,80 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2CH(NHCO2CH2C6H5)COCH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
331.79
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352204
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
541,80 zł
Cena katalogowa774,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]23/D +30°, c = 1 in chloroform
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
107-108 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
ClCC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C18H18ClNO3/c19-12-17(21)16(11-14-7-3-1-4-8-14)20-18(22)23-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16H,11-13H2,(H,20,22)/t16-/m0/s1
Klucz InChI
OYHLRJGDELITAF-INIZCTEOSA-N
Zastosowanie
Enzyme inhibitor.[1]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Inhibition of carboxypeptidase Y by chloromethyl ketone derivatives of benzyloxycarbonyl-L-phenylalanine.
R Hayashi et al.
Journal of biochemistry, 76(6), 1355-1357 (1974-12-01)
L A Johnson et al.
Biochimica et biophysica acta, 953(3), 269-279 (1988-04-14)
The reaction of chymase, a chymotryptic proteinase from human skin, and bovine pancreatic chymotrypsin with a number of time-dependent inhibitors has been studied. An integrated equation, relating product formation with time, has been derived for the reaction of enzymes with
G Jung et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 4(11), 2433-2435 (1995-11-01)
The essential histidine residue of carboxypeptidase Y (CPY) was modified by a site-specific reagent, a chloromethylketone derivative of benzyloxycarbonyl-L-phenylalanine. The single modified histidine residue was converted to N tau-carboxy-methyl histidine (cmHis) upon performic acid oxidation. A peptide containing cmHis was
Biogenesis of vaccina: interrelationship between post-translational cleavage, virus assembly, and maturation.
M Silver et al.
Virology, 117(2), 341-356 (1982-03-01)
T Wileman et al.
Cell regulation, 2(9), 753-765 (1991-09-01)
The endoplasmic reticulum, or an organelle closely associated with it, contains proteases that can be used to remove partially assembled or improperly folded proteins. Very little is known at present about the types of protease that degrade these proteins. The