Merck
860735
Sigma-Aldrich
(+)-Z-D-proline
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H15NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.26
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]25/D +40.2°, c = 2 in ethanol
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
76-78 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)[C@H]1CCCN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H15NO4/c15-12(16)11-7-4-8-14(11)13(17)18-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11H,4,7-9H2,(H,15,16)/t11-/m1/s1
Klucz InChI
JXGVXCZADZNAMJ-LLVKDONJSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.