Przejdź do
655155
4-Methoxyphenethyl bromide
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
275,00 zł
206,25 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
947,00 zł
710,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OC6H4CH2CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.09
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
238-393-8
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
206,25 zł
Cena katalogowa275,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
refractive index
n20/D 1.560 (lit.)
bp
94-96 °C/2 mmHg (lit.)
density
1.3763 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
COc1ccc(CCBr)cc1
InChI
1S/C9H11BrO/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5H,6-7H2,1H3
InChI key
OXHPTABOQVHKLN-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B83606655031651990
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.3763 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.356 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.5080 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
94-96 °C/2 mmHg (lit.)
bp
218-220 °C (lit.)
bp
105.5-110.5 °C/5 mmHg (lit.)
bp
76-78 °C/0.3 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.560 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.558 (lit.)
refractive index
n20/D 1.5715 (lit.)
form
solid
form
powder
form
-
form
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)