Merck
859052
Sigma-Aldrich
N-Hippuryl-His-Leu hydrate
99%, for peptide synthesis
Synonim(y):
N-Benzoyl-Gly-His-Leu, N-Hippuryl-L-histidyl-L-leucine hydrate
Wybierz wielkość
50 MG
402,00 zł
402,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
402,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H27N5O5 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
429.47 (anhydrous basis)
Beilstein:
5664178
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
402,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
N-Hippuryl-His-Leu hydrate, 99%
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]22/D −41°, c = 1 in 1 M HCl
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
108-110 °C (dec.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
O.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]cn1)NC(=O)CNC(=O)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C21H27N5O5.H2O/c1-13(2)8-17(21(30)31)26-20(29)16(9-15-10-22-12-24-15)25-18(27)11-23-19(28)14-6-4-3-5-7-14;/h3-7,10,12-13,16-17H,8-9,11H2,1-2H3,(H,22,24)(H,23,28)(H,25,27)(H,26,29)(H,30,31);1H2/t16-,17-;/m0./s1
Klucz InChI
NWOJMNXIJBZMPK-QJHJCNPRSA-N
Amino Acid Sequence
NBz-Gly-His-Leu
Substraty
Substrate for angiotensin converting enzyme.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)