Kluczowe dokumenty
H6875
Hippuryl-L-phenylalanine
Synonim(y):
Hippuryl-Phe, N-Benzoyl-Gly-Phe
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (TLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
rozpuszczalność
acetic acid: 50 mg/mL, clear, colorless
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)CNC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C18H18N2O4/c21-16(12-19-17(22)14-9-5-2-6-10-14)20-15(18(23)24)11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10,15H,11-12H2,(H,19,22)(H,20,21)(H,23,24)/t15-/m0/s1
Klucz InChI
CCLJGZGVIQBNDH-HNNXBMFYSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Substraty
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Carboxypeptidase A activity measured via continuous spectrophotometric rate determination assay with hippuryl-L-phenylalanine substrate.